Merck
所有图片(4)
主要文件
MAC142
Sigma-Aldrich
抗-Cas9抗体,N端抗体,克隆6H4抗体,金黄色葡萄球菌
clone 6H4, from mouse
别名:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
6H4, monoclonal
种属反应性
Staphylococcus aureus, bacteria
种属反应性(根据同源性预测)
all
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
CRISPR相关核酸内切酶Cas9(UniProt:J7RUA5;也称为SaCas9)由Cas9基因编码(基因ID:在金黄色葡萄球菌中。CRISPR(聚集的规则间隔的短回文重复序列)是一种适应性免疫系统,提供针对移动遗传元件(病毒、转座因子和接合质粒)的保护。CRISPR簇包含间隔子、与先前的移动元件互补的序列和靶标入侵的核酸。CRISPR簇被转录并加工成CRISPR RNA(crRNA)。在II型CRISPR系统中,pre-crRNA的正确加工需要反式编码的小RNA(tracrRNA)、内源核糖核酸酶3(rnc)和该蛋白。tracrRNA可作为核糖核酸酶3辅助pre-crRNA加工的指导。随后,Cas9/crRNA/tracrRNA核酸内切裂解与间隔子互补的线性或环状dsDNA靶标。在没有2个指导RNA(gRNA)的情况下,Cas9是无活性的。Cas9识别CRISPR重复序列中的原间隔子相邻基序(PAM),以帮助区分自我与非自我,因为细菌CRISPR基因座内的靶标没有PAM。催化活性也需要PAM识别。Cas9核酸内切切割与间隔子互补的线性或环状dsDNA靶标。与crRNA不互补的靶链首先进行内切,然后进行3′-5′外切。
特异性
克隆6H4检测金黄色葡萄球菌中的Cas-9。
免疫原
来自金黄色葡萄球菌的带有His标记的重组Cas-9。
表位:N末端
应用
抗Cas-9,N末端,克隆6H4,目录号MAC142,是一种小鼠单克隆抗体,可检测金黄色葡萄球菌中的Cas-9,其鉴别已通过亚型检测和蛋白质印迹法进行了确认。
研究类别
二抗&对照抗体
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以0.57 µg/mL在HEK293(WT)、金黄色葡萄球菌的HEK293/Cas9或化脓性链球菌的HeLa/Cas9的全细胞裂解物中检测到CRISPR相关的核酸内切酶Cas9/Csn1。(由Medical University of Vienna, Austria的Stefan Schuchner,Ph.D.和Egon Ogris,M.D.提供)。
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:1,000稀释度在表达SaCas9-T2A-GFP的瞬时转染的U20S细胞中检测到CRISPR相关的核酸内切酶Cas9/Csn1。(由Medical University of Vienna, Austria的Stefan Schuchner,Ph.D.和Egon Ogris,M.D.提供)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次以1-2 µ g在SaCas9中检测到CRISPR相关的核酸内切酶Cas9/Csn1。(由Medical University of Vienna, Austria的Stefan Schuchner,Ph.D.和Egon Ogris,M.D.提供)。
质量
通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
目标描述
观测分子量〜124 kDa;计算分子量123.99 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1