文件
MABT171
Sigma-Aldrich
抗-MMP-9(活性)抗体,克隆4A3
clone 4A3, from mouse
别名:
Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4A3, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP9(4318)
一般說明
基质金属蛋白酶9(MMP-9)是肽酶M10A家族的成员,是一种多域锌金属蛋白酶,在海马体、大脑皮层和小脑的神经元和神经胶质中高度表达。活性MMP-9是通过前体proMMP-9的酶促裂解在细胞刺激后形成的。由于其在组织降解中的功能,MMP-9受到多种机制的严格调控,包括糖基化、TIMP1抑制、内化和隔离。MMP-9在长时程增强、突触可塑性和记忆中起重要作用。几项研究报告了中枢神经系统损伤后以及各种癌症发展过程中MMP-9水平的升高。
特異性
该抗体可识别MMP-9的N末端(活性)。
免疫原
对应于人MMP-9(活性)N末端的卵清蛋白偶联线性肽。
表位:N末端
應用
研究子类别
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在WB中检测到MMP-9的活性形式(Duncan, M. E., et al. 1998.Eur J Biochem.258(1):37-43)。
免疫组织化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在食管癌组织中检测到MMP-9的活性形式(Duncan, M. E., et al. 1998.Eur J Biochem.258(1):37-43)。
该抗MMP-9(活性)抗体(克隆4A3)经验证可用于蛋白质印迹法(IHC)检测MMP-9(活性)。
品質
通过蛋白质印迹法评估MMP-9的活性形式。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以1:250稀释度在WB中检测到MMP-9的活性形式。
標靶描述
观测分子量〜67 kDa。在SDS-PAGE的还原条件下,观察到MMP-9单体(酶原)在~92 kDa处为主带。胰蛋白酶激活MMP-9酶原以时间依赖性方式在~64、~67和~82 kDa处产生不同的活性形式(Duncan,M. E.,et al. 1998.Eur J Biochem.258(1):37-43)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
MMP-9的活性形式
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Fei Zhao et al.
Cancer immunology research, 6(12), 1459-1471 (2018-09-14)
Although anti-PD-1 therapy has improved clinical outcomes for select patients with advanced cancer, many patients exhibit either primary or adaptive resistance to checkpoint inhibitor immunotherapy. The role of the tumor stroma in the development of these mechanisms of resistance to