克隆
1C6.3, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NCOA2(10499)
一般描述
核受体共激活因子(UniProt Q15596;也称为bHLHe75、E类碱性螺旋-环-螺旋蛋白75、hTIF2、NCoA-2、转录中介因子2)由人NCOA2(也称为BHLHE75、SRC2、TIF2)基因(基因ID 10499)编码。核受体共激活因子2 (NCoA-2)是160 kDa的类固醇受体和核受体转录共激活因子,它是类固醇结合域(AF-2)的共激活因子,而不是调节N端域(AF-1)的共激活因子。它具有单一NR相互作用域(NID)和两个自主激活域AD1和AD2。NCoA-2协助核受体上调DNA表达。在细胞中,配体激活的核受体将NCoA-2募集到DNA中,使组蛋白酰化,使靶向区域进入转录机制。它与NCOA1一起控制白色和棕色脂肪组织之间的能量平衡,同时也是葡萄糖代谢的关键调节器。它还通过泛素化增强子RWDD3正向调控糖皮质激素受体NR3C1的转录活性。据报道,NCoA-2作为CLOCK-ARNTL/BMAL1异源二聚体的转录共激活因子,正向调节生物钟。涉及NCOA2的染色体畸变可能是急性髓系白血病的一个原因。
Ref.: Voegel, JJ et al. (1998).EMBO J. 17, 507 519.
Ref.: Voegel, JJ et al. (1998).EMBO J. 17, 507 519.
特异性
克隆1C6.3靶向表位位于全长人NCoA-2的C端四分之一区域。
免疫原
带有GST标记的重组人NCoA-2 C末端片段。
应用
使用此小鼠单克隆抗NCoA-2抗体检测NCOA2,即克隆1C6.3,货号MABS1688,经验证可用于免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
免疫组化分析:来自代表性批次的1:50稀释液在人淋巴瘤、卵巢癌和小肠组织切片中检测到核NCoA-2免疫反应性。
质量
通过蛋白质印迹法在人骨肉瘤细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg of U2OS人骨肉瘤细胞裂解物中检测到NCoA-2。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg of U2OS人骨肉瘤细胞裂解物中检测到NCoA-2。
目标描述
观测值〜160 kDa。计算值159.0 kDa(去除Met1)在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1