文件
MABS1289
Sigma-Aldrich
抗T4溶菌酶(T4L)抗体,克隆6A6
clone 6A6, from mouse
别名:
Bacteriophage T4 endolysin, Bacteriophage T4 lysis protein, Bacteriophage T4 lysozyme, Bacteriophage T4 muramidase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6A6, monoclonal
物種活性
phage T4
物種活性(以同源性預測)
all
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
噬菌体 T4 内溶素(EC 3.2.1.17; UniProt P00720;也称为 T4 裂解蛋白、T4 溶菌酶、T4 胞壁质酶、T4L)由 T4 E 基因编码。T4 溶菌酶(T4L)是 164 个氨基酸单体蛋白,可水解肽聚糖。T4L 在细胞质膜外起作用,并通过从细菌宿主的代谢惰性残留物中释放病毒体来启动噬菌体细胞外阶段。与谷胱甘肽 S-转移酶(GST)和 T7 溶菌酶相似,T4L 序列通常用于生成疏水性蛋白的可溶性重组融合体(例如,多跨膜蛋白),如果完全按照它们的天然序列表达,这些蛋白是不可溶的。抗 T4L 的抗体可用于检测 T4 感染的细菌宿主中的 T4L,并用于探测重组 T4L 融合蛋白。
特異性
克隆 6A6 检测 T4L 和重组 T4L 融合蛋白。
免疫原
重组 T4L 融合蛋白。
應用
免疫沉淀分析:1 µg 代表性批次由独立实验室从 1.5 µg 转染的细胞裂解液中免疫沉淀了外源表达 TL4 融合蛋白。
抗 T4 溶菌酶(T4L)抗体,克隆 6A6,货号 MABS1289,是抗噬菌体 T4 溶菌酶(T4L)的高度特异性的小鼠单克隆抗体,已验证可用在免疫沉淀和蛋白质印迹中检测 T4L 和 T4L 标记的融合蛋白。
研究类别
表位标签 & 通用
品質
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL 的该抗体在 0.2 µg 转染的细胞裂解液中检测到外源表达的 T4L 融合蛋白。
標靶描述
计算得出的分子量:18.69 kDa
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1