文件
MABN754
Sigma-Aldrich
抗 PAH 抗体,克隆 6H10.1
clone 6H10.1, from mouse
别名:
Phenylalanine-4-hydroxylase, PAH, Phe-4-monooxygenase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6H10.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PAH(5053)
一般說明
PAH,又称苯丙氨酸-4-羟化酶、苯丙氨酸-4-单加氧酶,由基因名称 PAH 编码,属于生物蝶呤依赖性芳香族氨基酸羟化酶家族。苯丙氨酸羟化酶是降解过量苯丙氨酸的代谢途径的限速酶。 苯丙氨酸羟化酶(PheOH,或 PheH 或 PAH)是一种催化苯丙氨酸的芳香侧链羟基化以产生酪氨酸的酶。PheOH 是蝶呤依赖性氨基酸羟化酶的三个成员之一,这是一类使用四氢生物蝶呤(BH4,蝶啶辅因子)和非血红素铁进行催化的单加氧酶。在反应过程中,分子氧被异裂裂解,一个氧原子依次结合到 BH4 和苯丙氨酸底物中。PAH 与苯丙酮尿症 PKU 有关,这是一种常染色体隐性先天苯丙氨酸代谢异常,由严重的苯丙氨酸羟化酶缺乏引起。 此外,PAH 与非苯丙酮尿症高苯丙氨酸血症(Non-PKU HPA)相关,这是一种轻度苯丙氨酸羟化酶缺乏症,其特征是苯丙氨酸水平持续低于 600 微摩尔,无需治疗即可实现正常的智力和行为发育。最后,PAH 可能在高苯丙氨酸血症(HPA)中起作用,这是一种最轻微的苯丙氨酸羟化酶缺乏症。PAH 广泛表达,在骨骼肌中含量最高,其次是心脏、大脑、胰腺和睾丸。
免疫原
标记 GST 的重组蛋白,对应于人 PAH。
應用
蛋白印迹分析:11.0 µg/mL 的代表性批次在 10 µg 人肝组织裂解液中检测到 PAH。
免疫组化分析:代表性批次的 1:50-250 稀释液在人大脑皮层和人肝组织中检测到 PAH。
该抗-PAH 抗体经过验证可用在 WB、IH 中检测 PAH。
品質
通过蛋白质印迹对HepG2细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/ml该抗体可在10 µg的HepG2细胞裂解液中检测到PAH。
標靶描述
观测值〜52 kDa
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1