主要文件
MABN318
Sigma-Aldrich
抗跨膜前列腺酸性磷酸酶抗体/TMPAP,克隆3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
别名:
Prostatic acid phosphatase, PAP, 5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase, Thiamine monophosphatase, Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase, TMPase, ACPP, TMPAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
3G10.1, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACPP(55)
一般描述
ACPP,也称前列腺酸性磷酸酶或 PAP、5′-核苷酸酶(5′-NT)、Ecto-5′-核苷酸酶或硫胺素单磷酸酶(TMPase), 由 ACPP基因编码,该酶是非特异性酪氨酸磷酸酶, 具有分泌型和细胞膜结合型。ACPP可以使多种底物脱磷酸,包括烷基、芳基和酰基正磷酸盐单酯和磷酸化蛋白。ACPP 也具有脂质磷酸酶活性,并可使精液浆中的溶血磷脂酸失活。此外,膜结合型ACPP在背根神经节(DRG)神经元中具有 ecto-5′-核苷酸酶活性,并可作为疼痛抑制因子。最后,ACPP也可作为前列腺癌的肿瘤抑制因子。ACPP亚型1通过分泌产生,亚型2与膜结合。亚型2似乎在细胞膜、溶酶体和细胞内囊泡之间穿梭。ACPP在许多组织中表达,并可用作前列腺癌症诊断中各阶段的标记物。该酶在HIV感染中得到了深入研究,因为它在精液中会以蛋白水解的方式裂解,产生多种肽(SEVI肽),其中的一种肽PAPf39通过结合HIV病毒体促进HIV感染,并有助于连接目标细胞,令人感兴趣的是这种SEVI肽在体外被EGCG降解,EGCG是存在于绿茶提取物中的化合物。
特异性
根据免疫原设计,该抗体预期可与亚型2发生交叉反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人跨膜前列腺酸性磷酸酶抗体/TMPAP。
应用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50 稀释液在人前列腺组织中检测到跨膜前列腺酸性磷酸酶/TMPAP。
研究类别
神经科学
该抗跨膜前列腺酸性磷酸酶抗体/TMPAP(克隆3G10.1)经验证可用于蛋白质印迹& IHC(石蜡)检测跨膜前列腺酸性磷酸酶抗体/TMPAP。
质量
通过蛋白质印迹对人前列腺肿瘤组织裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:4 µg/mL 该抗体在200 µg 人前列腺肿瘤组织裂解液中检测到跨膜前列腺酸性磷酸酶/TMPAP。
目标描述
观测值〜48 kDa。已知存在45 kDa(亚型1)和648kDa(亚型2)的两个亚型。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Yi Sui et al.
British journal of cancer, 125(7), 1003-1015 (2021-07-12)
Metastasis is the major cause of treatment failure and cancer-related deaths in prostate cancer (PCa) patients. Our previous study demonstrated that a CD44+ subpopulation isolated from PCa cells or tumours possesses both stem cell properties and metastatic potential, serving as