主要文件
MABF530
Sigma-Aldrich
抗-CD11c抗体(小鼠),FITC,克隆N418
clone N418, 0.5 mg/mL, from hamster(Armenian)
别名:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
共軛:
FITC conjugate
application:
FACS
IF
IHC
IP
無性繁殖:
N418, monoclonal
物種活性:
mouse
citations:
技術:
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
生物源
hamster (Armenian)
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
N418, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.5 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Itgax(16411)
一般說明
N418抗体与人和小鼠CD11c(也称整合素αM)反应。该150 kDa细胞表面糖蛋白是介导细胞(细胞-细胞)和细胞外基质组分(例如纤维蛋白原(细胞-基质))之间粘附的整合素受体家族的一部分。此外,整合素是活性信号受体,其将白细胞募集到炎症部位并促进细胞活化。完整的功能性整合素受体由差异表达的整合素链的不同组合组成。整合素αX(CD11c)与整合素β-2(CD18)组合成一个受体复合物,称为CR4,它能与内皮细胞上的ICAM和VCAM-1结合并诱导信号传导,还能帮助清除携带iC3b的外来细胞。N418抗体被广泛用作树突状细胞(DC)上CD11c表达的标记物,通常与CD11b的标记物并行使用,用于鉴定这种细胞类型的发育阶段和成熟亚群。 CD11c在组织巨噬细胞上显著表达,在某些类型的活化T细胞和肠上皮内淋巴细胞(IEL)上也能检测到。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该亚美尼亚仓鼠单克隆抗体抗-CD11c(小鼠),FITC,克隆N418经验证可用于IP、IHC、免疫荧光 & 流式细胞术中CD11c的检测。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:0.25 µg该抗体在一百万个C57Bl/6脾细胞中检测到CD11c。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的亚美尼亚仓鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。