主要文件
MABF265
Sigma-Aldrich
抗-胱天蛋白酶-4,克隆17D9抗体
clone 17D9, from rat
别名:
Caspase-4, CASP-4, Caspase-11, CASP-11, Protease ICH-3, .Caspase-4 subunit p10, Caspase-4 subunit p20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
17D9, monoclonal
种属反应性
human, mouse
技术
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CASP4(837)
一般描述
胱天蛋白酶-4(CASP-4),也称为胱天蛋白酶-11(CASP-11)或蛋白酶ICH-3,由基因名称Casp4、Casp11、Caspl和Ich3编码,是肽酶C14A的成员家族,可能与内质网应激诱导的细胞凋亡有关。胱天蛋白酶-4蛋白已被证明可以裂解胱天蛋白酶-1,并可能参与负责凋亡执行的胱天蛋白酶的激活级联反应。胱天蛋白酶-4通过ICE促进IL-1β的加工,因此也可能在炎症反应中起作用。已经表明,在ER膜定位过程中,胱天蛋白酶-4与TMEM214相互作用。另外,胱天蛋白酶-4是由两个反平行排列的异二聚体组成的异四聚体,每个异二聚体由20 kDa(p20)和10 kDa(p10)亚基形成。这两个亚基是通过自催化机制从前体序列衍生而来的。最近的研究表明,内毒素(LPS)使胱天蛋白酶-4的活性增加了30倍。其他研究表明,胱天蛋白酶-4是由ER应激以DDIT3/CHOP依赖性方式诱导的。胱天蛋白酶-4主要在肺和脾中表达,在肝、骨骼肌、肾和睾丸中表达较少。
免疫原
对应于小鼠胱天蛋白酶-4。
应用
免疫沉淀分析:一个代表性批次免疫沉淀缺血诱导的小鼠脑中的胱天蛋白酶-4(Kang,S.,et al.(2000)JCB.149(3):613-622)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在野生型和缺血小鼠脑中检测到胱天蛋白酶-4(Kang,S.,et al.(2000)JCB.149(3):613-622)。
抗胱天蛋白酶-4,克隆17D9是针对胱天蛋白酶-4的抗体,用于WB、IP、IH。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
质量
通过蛋白质印迹法在细菌J53处理的巨噬细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg细菌J53处理的巨噬细胞裂解物中检测到胱天蛋白酶-4。
目标描述
观测分子量~48和38 kDa
外形
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1