文件
MABE1045
Sigma-Aldrich
抗CTIP2 / BCL11B抗体,克隆25B6
clone 25B6, from rat
别名:
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
25B6, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BCL11B(64919)
一般說明
B 细胞淋巴瘤/白血病 11B(UniProt Q99PV8;也称为 B 细胞 CLL/淋巴瘤 11B、BCL-11B、COUP-TF 相互作用蛋白 2、mRit1、放射诱导的肿瘤抑制基因 1 蛋白)在鼠类中由 Bcl11b(也称为 Ctip2、Rit1)基因(基因 ID 58208)编码。CTIP2/CBL11B 是一种 C2H2 锌指蛋白,可结合富含 GC 的反应元件,并据报道与多种辅因子相关,包括共抑制因子复合物 NuRD、Sirt1、组蛋白乙酰转移酶(HAT)p300,即作为转录抑制因子,也作为激活因子。在多个发育检查点需要 CTIP2/CBL11B 进行 T 细胞定型和维护。CTIP2/CBL11B 在 T 细胞发育的双阴性 2(Dn2)阶段开始表达,并在成熟的 T 淋巴细胞中维持表达,在 NK 细胞中表达水平较低,但在 B 细胞、髓样或树突状细胞中则不表达。Bcl11b-/- 小鼠出生后不久因在 DN2 阶段胸腺细胞发育受阻而死亡。缺乏 Bcl11b 的 DN2 胸腺细胞增殖速度快,并保留分化为 NK 细胞和骨髓谱系的潜能,而没有分化为成熟 T 细胞的潜能。
特異性
克隆 25B6 识别人和小鼠 CTIP2/BCL11B 的 α 和 β 剪接同工型。
免疫原
GST 标签的重组全长小鼠 CTIP2 Beta 亚型(Senawong, T., et al. (2003)。J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050)。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:240 的稀释度在小鼠脑组织切片中检测到 CTIP2/BCL11B。
免疫荧光分析:一个有代表性的批次在 4% 低聚甲醛固定的漂浮胚胎(E14 & E16)和出生后(P3 & P6)的小鼠脑切片中检测到 CTIP2 定位(Arlotta, T., et al. (2005).Neuron.45(2):207-221)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在 Jurkat 核提取物中以及 SIRT1 免疫沉淀物中检测到了代表两种剪接同工型的 2 个 CTIP2 条带(Senawong, T., et al. (2003).J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
抗 CTIP2/BCL11B 抗体,克隆 25B6,货号 MABE1045,是抗 CTIP2 的高度特异性的大鼠单克隆抗体,已经在免疫荧光、免疫组化和蛋白质印迹中进行了测试。
品質
通过蛋白质印迹法对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg HEK293 细胞裂解物中检测到 CTIP2/BCL11B。
標靶描述
观测值〜96 kDa。计算得出的分子量:95.52/94.57 kDa(人类/小鼠亚型 α)和 88.48/87.34 kDa(人类/小鼠亚型 β)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含 150 mM NaCl,15 mM HEPES,pH 7.5 和 0.02% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的大鼠单克隆抗体 IgG2a。
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Martin Munz et al.
Cell, 186(9), 1930-1949 (2023-04-19)
Cortical circuits are composed predominantly of pyramidal-to-pyramidal neuron connections, yet their assembly during embryonic development is not well understood. We show that mouse embryonic Rbp4-Cre cortical neurons, transcriptomically closest to layer 5 pyramidal neurons, display two phases of circuit assembly
Philippe Foerster et al.
Development (Cambridge, England), 144(2), 201-210 (2016-12-21)
Radial glial cells (RCGs) are self-renewing progenitor cells that give rise to neurons and glia during embryonic development. Throughout neurogenesis, these cells contact the cerebral ventricles and bear a primary cilium. Although the role of the primary cilium in embryonic
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological