biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
613-F1-B5-E5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
Application
IFA,1:100-1:400。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
建议IFA
方案:
底物载玻片:
1.刮取细胞并放入显微镜载玻片的凹槽中。
2.风干。
3.在+4°C的冷丙酮中固定10分钟。
染色:
1.加入15 μL稀释的脊髓灰质炎抗体。
2.在湿度箱中于+37°C下孵育30分钟。
3.在PBS中冲洗5分钟;用新鲜的PBS重复。
4.加入15 μL稀释的标记抗体。
5.重复步骤2和3。
6.用缓冲甘油封片。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
建议IFA
方案:
底物载玻片:
1.刮取细胞并放入显微镜载玻片的凹槽中。
2.风干。
3.在+4°C的冷丙酮中固定10分钟。
染色:
1.加入15 μL稀释的脊髓灰质炎抗体。
2.在湿度箱中于+37°C下孵育30分钟。
3.在PBS中冲洗5分钟;用新鲜的PBS重复。
4.加入15 μL稀释的标记抗体。
5.重复步骤2和3。
6.用缓冲甘油封片。
抗脊髓灰质炎病毒3抗体,克隆号613-F1-B5-E5可检测脊髓灰质炎病毒3水平 & 已发布 & 经验证可用于IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
Biochem/physiol Actions
与脊髓灰质炎病毒3反应。
Preparation Note
以方便的未稀释等分试样在-20°C保存长达12个月。应避免反复冻/融循环。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Still not finding the right product?
试用我们的 产品选型工具 工具缩小选择范围
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
William C Weldon et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1387, 145-176 (2016-03-18)
Testing for neutralizing antibodies against polioviruses has been an established gold standard for assessing individual protection from disease, population immunity, vaccine efficacy studies, and other vaccine clinical trials. Detecting poliovirus specific IgM and IgA in sera and mucosal specimens has
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| MAB8564 | 04053252576461 |