主要文件
MAB8258-5
Sigma-Aldrich
抗-甲型流感病毒抗体,核蛋白,克隆A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
A3, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunofluorescence: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
特异性
对甲型流感病毒核蛋白具有特异性。与N2/N3型甲型流感病毒结合更强。与乙型流感病毒或其他呼吸道病毒未见交叉反应。
免疫原
甲型流感
表位:核蛋白
应用
抗甲型流感病毒抗体,核蛋白,克隆A3检测甲型流感病毒水平,&已发布&验证可用于IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
间接免疫荧光
最佳稀释度必须由最终用户确定。
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M氯化钠(pH 7.6)和0.1%叠氮化钠中
储存及稳定性
储存在2°至8°C。
其他说明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2