文件
MAB1691
Sigma-Aldrich
抗肌钙蛋白 I 抗体(a.a. 186-192,克隆C5)
clone C5, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
C5, monoclonal
物種活性
frog, mouse, chicken, fish, human, bovine, rabbit
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
肌钙蛋白I。 与来自心脏和骨骼肌的肌钙蛋白I反应。
免疫原
牛心脏肌钙蛋白I
表位:a.a. 186-192
應用
使用经验证可用于ELISA & WB的抗肌钙蛋白 I 抗体(克隆C5)检测肌钙蛋白 I 。
免疫组化。该抗体不建议用于石蜡切片。
采用MAB3438进行的肌钙蛋白夹心ELISA(用于标记)
免疫印迹法。可识别对应于肌钙蛋白 I 的大约22.5 kDa的条带。
肌钙蛋白 I 纯化
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
肌肉生理学
研究类别
代谢
外觀
形式:纯化
通过蛋白 A 琼脂糖纯化的免疫球蛋白。 PBS(pH值7.4)中的液体,含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
可在+2-8°C冷藏保存长达6个月。
分析報告
对照
阳性对照:心脏和骨骼肌
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
pH-responsive titratable inotropic performance of histidine-modified cardiac troponin I.
Palpant, NJ; Houang, EM; Sham, YY; Metzger, JM
Biophysical Journal null
Desmin-related cardiomyopathy in transgenic mice: a cardiac amyloidosis.
Sanbe, A; Osinska, H; Saffitz, JE; Glabe, CG; Kayed, R; Maloyan, A; Robbins, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Cardioprotective effect of nicorandil, a mitochondrial ATP-sensitive potassium channel opener, prolongs survival in HSPB5 R120G transgenic mice.
Sanbe, A; Marunouchi, T; Yamauchi, J; Tanonaka, K; Nishigori, H; Tanoue, A
Testing null
Human neonatal cardiovascular progenitors: unlocking the secret to regenerative ability.
Fuentes, TI; Appleby, N; Tsay, E; Martinez, JJ; Bailey, L; Hasaniya, N; Kearns-Jonker, M
Testing null
Phong D Nguyen et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 303(12), C1220-C1228 (2012-08-31)
Long-term culture of primary neonatal rat cardiomyocytes is limited by the loss of spontaneous contractile phenotype within weeks in culture. This may be due to loss of contractile cardiomyocytes from the culture or overgrowth of the non-cardiomyocyte population. Using the