文件
MAB1664
Sigma-Aldrich
抗VEGF受体-1抗体
Chemicon®, from mouse
别名:
FLT-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FLT1(2321)
特異性
识别人Flt-1(fms样酪氨酸激酶)。 Flt-1(人1338aa,大鼠1336aa和小鼠1330aa)是一种假定的受体蛋白酪氨酸激酶,是VEGF和PlGF的受体。 Flt-1也被描述为VEGFR1和Flk-2。 它是1型膜蛋白,在正常肺、胎盘、肝、肾、心脏和脑中表达,但在肿瘤细胞中不表达(Shibuya et al.,1990;Matsushime et al.,1987;Yamane et al.,1994;Finnerty et al.,1993;Choi et al.,1994;Plouet et al.,1989;Simon et al.,
1998;Sait et al.,1995;deVries et al.,1992)。
物种反应性:
抗体与小鼠Flt-1交叉反应。 与人VEGF-R2/KDR或其他相关激酶未见明显的序列同源性。 尚未确定其他物种的抗体交叉反应性。
免疫原
人重组Flt-1(胞外域)。 该克隆识别的实际表位在人Flt-1的1-250aa之间。
應用
抗VEGF受体-1抗体是用于ELISA& WB的抗VEGF受体-1的抗体。
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
信号传导
蛋白质印迹:0.5-2.0 μg/mL。 MW = 180 kDa。
流式细胞术: 将抗体稀释至25 μg/mL,对于总体积为200-250μ L的1-2 x 10E5细胞,使用10-20μ L抗体。用适当的二抗显色。
ELISA:1:10,000-1:100,000,使用50-100ng对照肽/孔。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
从腹水中纯化。 PBS和5%海藻糖中的液体。
形式:纯化
儲存和穩定性
收到货后,在-20°C,以未稀释等分试样可冷冻保存12个月。 避免反复冻融。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Motoyuki Otsuka et al.
The Journal of clinical investigation, 118(5), 1944-1954 (2008-04-10)
The microRNA (miRNA) processing enzyme Dicer1 is required for zygotic and embryonic development, but the early embryonic lethality of Dicer1 null alleles in mice has limited our ability to address the role of Dicer1 in normal mouse growth and development.