無性繁殖
6G6-1C9, monoclonal
物種活性
mouse, rat, bovine
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Dlg4(100137840)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
一般說明
PSD-95是局限于突触后膜的多蛋白复合物的一部分。据信可启动突触后膜上的NMDA受体聚集。它的限制性表达使其成为神经元突触后膜区域的极佳标记。
特異性
其他物种尚未经过测试。
在来自大鼠,小鼠和牛的样品的SDS-PAGE免疫印迹上,与约100 kDa的蛋白反应,对应于PSD-95的表观分子量。还检测到稍高的分子量带。在大鼠脑和小鼠脑组织提取物中,也存在〜75 kDa的条带。
免疫原
重组大鼠PSD-95。
應用
免疫细胞化学:
先前批次的的代表性图像。
使用MAb1596小鼠mAB(红色)对PC12进行共聚焦荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488-鬼笔环肽(绿色)标记。核用DAPI(蓝色)染色。膜染色阳性。
免疫细胞化学:
12.5 µg/mL
蛋白质印迹:
1-5μg/mL(ECL)的大鼠脑裂解物(20μ g)。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
先前批次的的代表性图像。
使用MAb1596小鼠mAB(红色)对PC12进行共聚焦荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488-鬼笔环肽(绿色)标记。核用DAPI(蓝色)染色。膜染色阳性。
免疫细胞化学:
12.5 µg/mL
蛋白质印迹:
1-5μg/mL(ECL)的大鼠脑裂解物(20μ g)。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
已发表抗突触后密度蛋白95抗体(克隆6G6-1C9)可检测突触后密度蛋白95&的水平,&经验证可用于IC、IH &WB。
研究子类别
突触&突触生物学
突触&突触生物学
研究类别
神经科学
神经科学
品質
在免疫细胞化学中进行了常规评估
標靶描述
~100 kDa
聯結
替代品:04-1066
外觀
形式:纯化
纯化方法见数据表。
纯化的免疫球蛋白。 溶于 PBS (pH 7.2)、含50% 甘油和 0.09% 叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C条件下稳定保存6个月。不要储存在-20°℃以下。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
小鼠脑、大鼠脑组织。
小鼠脑、大鼠脑组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Ribbon synapse plasticity in the cochleae of Guinea pigs after noise-induced silent damage.
Testing null
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(1), 334-345 (2011-10-11)
The distribution of postsynaptic glutamate receptors has been shown to be regulated by proimmunocytokine tumor necrosis factor α (TNF-α) signaling. The role of TNF-α receptor subtypes in mediating glutamate receptor expression, trafficking, and function still remains unclear. Here, we report
Transcriptome analysis of synaptoneurosomes identifies neuroplasticity genes overexpressed in incipient Alzheimer's disease.
Testing null
Neurotoxicology, 32(2), 281-289 (2011-01-05)
N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) ontogeny and subunit expression are altered during developmental lead (Pb²+) exposure. However, it is unknown whether these changes occur at the synaptic or cellular level. Synaptic and extra-synaptic NMDARs have distinct cellular roles, thus, the effects of
Scientific reports, 6, 26865-26865 (2016-05-27)
Ketamine is commonly used for anesthesia and as a recreational drug. In pregnant users, a potential neurotoxicity in offspring has been noted. Our previous work demonstrated that ketamine exposure of pregnant rats induces affective disorders and cognitive impairments in offspring.