物料
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
Opticap® XL 5
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Opticap®
参数
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技术
prefiltration: suitable
长度
21.6 cm (8.5 in.)
宽度
4.2 in.
纯化柱标称长度
5 in. (12.5 cm)
直径
14.5 cm (5.7 in.)
过滤面积
0.26 m2
入口接头直径
3/4 in.
入口至出口宽度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接头直径
3/4 in.
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤25 mg/capsule
基质
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
输入
sample type liquid
配件
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特点和优势
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
- 储存说明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
产品规格
制备说明
3次高压灭菌循环,每次30 min,121°C;不可在线蒸汽灭菌
分析说明
法律信息
免责声明
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3