产品名称
Millipore Express® SHR, Opticap® XLT 囊式, Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
物料
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Opticap® XLT 20
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技术
sterile filtration: suitable
纯化柱标称长度
20 in. (50 cm)
设备长度
62.5 cm (24.6 in.)
设备尺寸
20 in.
过滤器直径
10.7 cm (4.2 in.)
过滤器过滤面积
1.38 m2
杂质
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® SHR
孔径
0.1 μm pore size
泡点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
配件
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包装
制备说明
伽马兼容45 kGy。 123 °C下3次高压灭菌循环,每次60 min;不可在线蒸汽灭菌
分析说明
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
- 储存说明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。