主要文件
KP-1L-BK
Millipore
抗D抗体(克隆号TH-28),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-D from the clone TH-28, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
别名:
Anti-D (clone TH-28), FFMU
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
NACRES:
NA.41
生物来源
human
质量水平
抗体形式
unpurified
克隆
TH-28, monoclonal
表单
liquid
包装
pack of 1 L
浓度
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
6.7-7.7
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
标准化的浓缩细胞培养上清液,经磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
TH-28克隆抗体可检测弱D(weak D)和部分D(partial D)型,检测能力强于MAD-2,弱于RUM-1和MS-201。
含0.1%(w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
应用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1