Merck
KMP4G05HH1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, Opticap® XL囊式滤器
Opticap® XL 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116105
物料
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Opticap® XL 5
特点
hydrophilic
技术
bioburden reduction: suitable
长度
8.5 in.
宽度
4.2 in.
核心尺寸
, polypropylene
过滤面积
0.3 m2
基质
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
配件
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Milligard® PES 1.2/0.45 µm过滤器用于有效控制生物负荷,去除各种料液中的颗粒。在非关键应用中单独使用时,这种膜过滤器通常可滤除≥ 6 log的粘质沙雷菌。在除菌级过滤器或其他装置上游使用时,可提高生产效率。Milligard® PES过滤器受到Emprove®计划支持,该计划对产品特定的测试、质量和法规信息进行了合并,以简化合规性需求。
应用
预过滤和生物负荷控制
特点和优势
  • 流速快,高通量
  • 经验证的生物负荷降低
  • 从小规模使用到生产规模的灵活缩放性
  • 热稳定性高,支持在线蒸汽灭菌和高温高压灭菌
  • 一次性使用,伽马辐照灭菌型
  • 耐腐蚀性
包装
PE袋
其他说明
使用说明
生物截留:微生物
作用机制:过滤(体积排阻)
应用:生物处理
预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
使用说明:参见Opticap® Small Scale 300、XL、XLT和T-line囊式滤器的用户指南
储存说明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
过滤器均按照经获得认证机构认证的质量管理体系设计、开发和生产,所有产品均符合ISO 9001质量体系标准。 所有过滤器均提供线上质量证书。