Key Documents
IT5SP0013
Millipore
Cover, Tube Storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Integritest®
品質等級
高度
102 mm
4 in.
寬度
6 in.
深度
8 in.
重量
8 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany