文件
IEVH07804
Millipore
Immobilon®-E PVDF 膜
4 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
easily wetted with water
hydrophobic
製造商/商標名
Immobilon®
技術
western blot: suitable
過濾器長度 × 寬度
7 cm × 8.4 cm
孔徑
0.45 μm pore size
相容性
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
檢測方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
運輸包裝
ambient
一般說明
Immobilon-E是第一个用于蛋白质印迹的PVDF膜,可以用水性转移缓冲液润湿。这省去了其他PVDF膜所需的酒精预湿步骤。
主要结合机制:静电,疏水
过滤器编码:IEVH
應用
4张,7 cm x 8.4 cm,第一张用于蛋白质印迹的PVDF转移膜,在转移缓冲液或水中润湿。用于化学发光或显色检测。
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3