文件
HPTP1MAG-66K
Millipore
MILLIPLEX MAP®人脑垂体磁珠板1-内分泌多重检测试
The Human Pituitary Panel 1, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 7 protein biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 105%
(TSH)
accuracy: 77%
(AGRP)
accuracy: 87%
(LH)
accuracy: 97%
(FSH)
sensitivity: 0.02 μIU/mL
(minDC+2SD; TSH)
sensitivity: 0.02 mIU/mL
(minDC+2SD; FSH)
sensitivity: 0.02 mIU/mL
(minDC+2SD; LH)
sensitivity: 1.12 pg/mL
(minDC+2SD; AGRP)
sensitivity: 2.4 pg/mL
(minDC+2SD; ACTH)
sensitivity: 6.88 pg/mL
(minDC+2SD; GH)
sensitivity: 84.42 pg/mL
(minDC+2SD; CNTF)
standard curve range: 0.024-100 mIU/mL
(FSH)
standard curve range: 0.039-160 μIU/mL
(TSH)
standard curve range: 0.049-200 mIU/mL
(LH)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(CNTF)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(AGRP)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(GH)
standard curve range: 3.0-12,500 pg/mL
(ACTH)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(ACTH)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(AgRP)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(CNTF)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(FSH)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GH)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(LH)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(TSH)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
垂体被称为“主腺”,因为它控制许多其他内分泌腺,它分泌几种关键激素,这些激素在代谢,生长和繁殖的调节中起重要作用。垂体激素负责刺激肾上腺(ACTH),甲状腺(TSH),卵巢和睾丸(FSH,LH),以及血压和肾脏排泄的水量。通过与垂体的联系,下丘脑通过检测激素水平来调节内分泌功能。
MILLIPLEX®人垂体面板1是一种7重试剂盒,可用于同时测量人血清、血浆或细胞/组织培养物样品中以下分析物的任何或全部:ACTH,AGRP,CNTF,FSH,GH,LH和TSH。该试剂盒采用96孔板,包含冻干标准混合物、两个内部检测质控品,可最多可测定38份样品,重复两次。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省宝贵的样品量。
面板类型:内分泌
特異性
交叉反应性
一个分析物的抗体和该面板中任何其他分析物之间没有交叉反应或交叉反应可忽略不计。
抗体与该面板中任何其他分析物之间的交叉反应性都为无法检测或可忽略。
應用
  • 分析物:ACTH、刺豚鼠相关蛋白(AGRP)、CNTF、FSH、GH、LH、TSH
  • 推荐样品类型:人血清、血浆、脑脊液(CSF)、组织/细胞裂解物和上清液推荐的样品稀释度:每孔25μ L未稀释的血清或血浆。细胞/组织培养样品可以在未稀释的或在对照培养基中适当稀释的条件下运行
  • 分析运行时间:在2-8℃下过夜(16-18小时)
  • 研究类别:内分泌
  • 研究子类别:代谢
特點和優勢
通过在此面板中选择可用的分析物来设计多重试剂盒。
包裝
96孔板
单个试剂盒即可满足您的所有需求。
儲存和穩定性
试剂盒组件建议的存储温度为2-8°C。
其他說明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Réka A Vass et al.
Nutrients, 12(3) (2020-03-08)
Our aims were to investigate the presence of pituitary glycoprotein hormones in preterm and donor milk, and to examine the effects of Holder pasteurization and refrigeration on the levels of these hormones. We measured follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH)
相关内容
MILLIPLEX® toxicity assays advance liver, kidney, and genotoxicity research by simultaneously measuring multiple toxicity biomarkers.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.