主要文件
GM05/4A11-6410
Millipore
NovAseptic® GMP 50搅拌机驱动装置
Drive Unit Compatible with Speed Counter and 60 mm Shaft
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
品質等級
參數
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
一般說明
NovAseptic®搅拌器提供贯穿整条生产线的
全面混匀方案,
适于制药和生物技术行业中的各种混合用途。
特異性
一般电机数据:电压:230/400V AC - 50 Hz和460 V - 60 Hz轴(Pole)数:2防护等级:IP 55颜色:绿色,符合《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations (FDA), US 21 CFR 170 - 199)要求。油:合成,符合《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations (FDA) 21 CFR)要求。认证:CE / CSA/ UL热敏电阻1(PTC, 155 °C)
應用
NovAseptic®搅拌器提供贯穿整条生产线的
全面混匀方案,
适于制药和生物技术行业中的各种混合用途。
成分
驱动装置(电机)用封闭箱子包装。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany