主要文件
GF319
Sigma-Aldrich
BMP-2,人类重组
,无动物
别名:
BMP2, BMP 2A, BMP 2, BMP2A, bone morphogenetic protein 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
杂质
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
质量水平
UniProt登记号
运输
dry ice
一般描述
BMP-2 是有效的骨诱导性细胞因子,能够与骨传导性载体(如胶原蛋白和合成羟基磷灰石)结合,诱导骨骼和软骨的形成。除了其成骨活性外,BMP-2 似乎在心脏形态发生中也起重要作用,并在多种其他组织中表达,包括肺、肝、脾、前列腺、卵巢和小肠。重组人 BMP-2 是 26.0 kDa 的同二聚体二硫键连接的蛋白质,由两条相同的 115 个氨基酸链组成。
质量
生物活性测定:由其诱导 ATDC-5 细胞产生碱性磷酸酶的能力决定。该效果预期的 ED50 为 0.5-1.0 μg/ml。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2