Key Documents
G10-013
Millipore
NovAseptic®搅拌器转子 HS-T10
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
25171705
材料
316L stainless steel head (Mixing Head)
EPDM rubber O-ring
sintered silicon carbide (SSiC) bearing (Female Bearing)
品質等級
參數
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
儲存溫度
2-30°C
一般說明
NovAseptic®混合器为整个生产线的混合提供完整的解决方案,专为制药和生物技术行业的各种混合应用而设计。
搅拌头:不锈钢316L/EN 1.4435(棒:ASME SA-479/EN 10272平板:ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)母轴承:碳化硅陶瓷SiC(SsiC)O形圈:EPDM
包裝
搅拌头包装在封闭盒子内。
成分
搅拌头:不锈钢316L/EN 1.4435 平板:ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)母轴承:碳化硅陶瓷SiC(SsiC)O形圈:EPDM
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany