共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3E4.2, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Milli-Mark®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBXT(6862)
一般說明
Brachyury 蛋白是一种T 盒转录因子,它是胚胎发育过程期间中胚层形成的最早的指标之一。Brachyury 蛋白家族对于所有脊椎动物中的后体(posterior body)形成必不可少,研究表明Brachyury在原肠胚和神经胚期以及发育中的脊索中表达。因此,当Brachyury基因突变时,直接的结果是出现严重的脊柱畸形。此外,当前的发现也表明brachyury失调可能与脊索瘤的形成有关,脊索瘤是一种沿脊柱发展的恶性瘤。
特異性
该抗体可识别Brachyury。
免疫原
合成人brachyury肽,a.a. 224-435
應用
Milli-Mark 抗-Brachyury-FITC抗体(克隆 3E4.2)是针对Brachyury 的抗体,用于 FC。
研究子类别
间充质干细胞
间充质干细胞
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
品質
使用小鼠ES细胞(CMTI-2)通过流式细胞术进行评估。
標靶描述
计算分子量47 kDa
外觀
FITC偶联的纯化小鼠单克隆IgG1k,溶于含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL BSA的PBS。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于2-8°C,可保存 6 个月。
分析報告
对照
小鼠ES 细胞(CMTI-2)
小鼠ES 细胞(CMTI-2)
法律資訊
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Journal of neurosurgery, 128(3), 701-709 (2017-04-22)
OBJECTIVE Chordomas are rare malignant tumors thought to arise from remnants of the notochord. They can be located anywhere along the axial skeleton but are most commonly found in the clival and sacrococcygeal regions, where the notochord regresses during fetal