文件
FCMAB133F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® 抗 TRA-2-49 抗体,克隆 TRA-2-49/6E,FITC 偶联物
clone TRA-2-49/6E, Milli-Mark®, from mouse
别名:
Anti-TRA-2-49 FITC, Clone TRA-2-49 Antibody, TRA-2-49 Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TRA-2-49/6E, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Milli-Mark®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
在人类中,存在四种碱性磷酸酶亚型:肠亚型、胎盘亚型、胎盘样(生殖细胞型)亚型和组织非特异性亚型。碱性磷酸酶的组织非特异性亚型存在于骨、肝脏和肾脏中;它与其它亚型的区别在于翻译后修饰。
研究表明,未分化的人类胚胎癌 (EC) 和胚胎干 (ES) 细胞表达非常高水平的碱性磷酸酶同工酶,与肝脏、骨骼和肾脏中发现的同工酶没有区别。AP 的表达水平在干细胞分化后降低。该克隆可用于监测人类肝脏/骨/肾碱性磷酸酶 (AP)同工酶的表达,从而通过流式细胞术监测人类 EC 和 ES 细胞的分化状态。
特異性
抗体可识别 TRA-2-49。
免疫原
2102Ep 人胚胎癌细胞
表位:未知
應用
工作溶液 细胞/测试 总反应体系
5 μl 5 x 105 细胞/95 μl PBS 100 μl
10 μl 1 x 106 细胞/90 μl PBS 100 μl
使用经过验证可用于 FC 的 Milli-Mark 抗 TRA-2-49 抗体、克隆 TRA-2-49/6E、FITC 偶联物检测 TRA-2-49。
研究子类别
多能&早期分化
研究类别
干细胞研究
品質
使用 2102 Ep 细胞通过流式细胞术进行评估。
標靶描述
观测分子量212/80/55 kDa
外觀
在含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL BSA的PBS中与FITC偶联的纯化的小鼠单克隆IgG1。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于2-8°C,可保存 6 个月。
分析報告
对照
2102 Ep 细胞。
法律資訊
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2