文件
EZFITH0LD6
Millipore
EZ-Fit®支架
6-place, for rubber stopper tulip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
stainless steel
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Fit®
輸入
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®歧管的独特设计优化了工作流程和维护,并减少了污染的风险。不同的过滤头适合可重复使用和一次性过滤装置。在层流罩中使用时,低高度设计增加了舒适性。EZ-Fit®歧管可防止生物膜形成,因为每个组件都可以去除,以便于清洁和高压灭菌。
應用
EZ-Fit®支架是实验室通用的过滤支架。可同时过滤6个试样。可搭配EZ-Fit®滤杯、Microfil®过滤系统、55-Plus Monitor和标准的玻璃或不锈钢漏斗使用。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany