文件
EX0245
Supelco
乙酸乙酯
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-500-4
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
紫外吸收
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX0245P-1 is packaged in poly coated glass bottles
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testTitrable acid0.0009meq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.50AU maxUV Abs. at 263 nm0.10AU maxUV Abs. at 275 nm0.05AU maxUV Abs. at 300 - 4000.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)0.05% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup