主要文件
EX0241
Supelco
乙酸乙酯
OmniSolv®
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-500-4
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
73 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤254 nm
紫外吸收
λ: 254 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.80
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 265 nm Amax: ≤0.02
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX0241P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 254 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.80AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 265 nm0.02AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off254nm maxWater (H2O)0.02% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup