主要文件
EGARDT1X1
Milli-Q
E-Gard®纯化套件
Designed to remove trace of ionic contaminants affecting specific applications.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質等級
特點
removes trace contaminants
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
E-Gard®
技術
ion chromatography: suitable
高度
32 cm (12.6 in.)
相容性
for use with Elix® Advantage
運輸包裝
ambient
一般說明
E-Gard® 净化套件旨在通过去除微量离子污染物来提高纯水质量。
特點和優勢
  • E-Gard® 净化套件包含净化介质组合,可有效去除影响水纯度的微量污染物。
  • 由聚丙烯和聚乙烯制成,适合生产纯水和超纯水,并已获得低有机物和离子可萃取物的资格。
  • 离子交换树脂滤芯
法律資訊
E-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany