主要文件
DR1098
Sigma-Aldrich
抗ID1小鼠单克隆抗体(1F7)
liquid, clone 1F7, Calbiochem®
别名:
抗DNA结合1抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1F7, monoclonal
表单
liquid
不包含
preservative
种属反应性
human
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同位素/亚型
IgG2a
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ID1(3397)
一般描述
ID1小鼠单抗(1F7)经过验证可用于ID1的ELISA、免疫印迹、免疫细胞化学法检测。
在 Y79 和 HeLa 细胞中识别 〜17 kDa ID1 蛋白。
纯化的小鼠单克隆抗体。识别 〜17 kDa ID1 蛋白。
免疫原
全长重组人 ID1(aa 1-156),表达为 GST 融合蛋白
警告
毒性:监管审查(Z)
分析说明
阳性对照
Y79 细胞,HeLa 细胞
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg