文件
CX2335
Supelco
Cyclohexanone
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-CH2(CH2)4C(=O)-
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-631-1
蒸汽壓力
4.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
36 mo. (from receipt date)
雜質
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.05%
顏色
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH值
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
轉變溫度
flash point 43 °C
溶解度
90 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Expiration date: Exp 36 months from receipt date
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA) at time of manufacture: 10 max
Evaporation residue: 0.05% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup