文件
CX0120
Supelco
碳酸钙
别名:
Carbonic Acid Calcium Salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
207-439-9
化驗
98-100.5% dry basis
品質等級
形狀
powder
雜質
≤0.2% Acid-insoluble substances
損耗
≤2% loss on drying
顏色
white
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
溶解度
0.017 g/L
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Acid-insoluble substances: 0.2% max
Assay (dried): 98-100.5%
Barium (Ba): To pass test
Color: White
Description: To pass test
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.003% max
Identification: To pass test
Loss on drying: 2.0% max
Magnesium and alkali salts: 1.0% max
Solubility: To pass test