物料
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Durapore®
特点
hydrophilic
技术
bioburden reduction: suitable
长度
40 in.
宽度
2.7 in.
过滤面积
2.76 m2
基质
Durapore®
孔径
0.2 μm pore size
柱代码
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany