文件
CTGR72TP1
Millipore
Aervent® 0.2 µm小柱
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (51 cm), Code 7
别名:
Aervent CTGR Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
steam-in-place compatible
產品線
Aervent®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
≤48 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技術
gas filtration: suitable
長度
20 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
20 in. (51 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
1.3 m2
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量法萃取物
≤70 mg/cartridge
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type gas
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
设备配置:纯化柱
特點和優勢
每个滤芯在85 Nm3/h (50 SCFM)流速下,可截留108–1010空斑形成单位的ΦX-174病毒颗粒气溶胶。
包裝
双层易开袋
品質
截留缺陷短波单胞菌(原名:缺陷假单胞菌)液体气溶胶21天,挑战最低值10⁷ CFU/cm²
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌方法
30 min、145 °C条件下150次(100 次正向/50次反向)在线灭菌
分析報告
HydroCorr挤水法测试:≤2.6 bar(38 psig)压力下,20英寸滤芯的水流量≤1.5 mL/min
可提取物质量:受控室温下,在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials