文件
CS20MS01F1-X
Millipore
Clarisolve 20 µm Pod 深层过滤器,0.11 m 2 (1.18 ft 2)
High-density cell cultures
别名:
Clarisolve®深层过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
Millistak+® media
polypropylene
品質等級
製造商/商標名
Clarisolve®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
寬度
5.8 cm (2 in.)
過濾面積
0.11 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
一般說明
CLARISOLVE®深度过滤器是首款初步澄清产品,具有专门为预处理饲料流的粒度分布设计的梯度密度结构。与现有深层过滤器相比容量提高,浊度下降,预处理料液的澄清步骤可在更小的空间中进行,无需次级澄清。
CLARISOLVE® 深层过滤器是一种μPod级设备,提供一种最快、最高效的澄清高密度料液的方法,可简单地将工艺从上游向下游过渡,无需使用离心。
该CLARISOLVE®滤器具有0.11 m2的过滤面积和Pod设备形式。
應用
高密度细胞培养
規格
过滤器级别:20MS
準備報告
灭菌
123 °C×60分钟,高压锅蒸汽灭菌1次后仍保持完整性。
法律資訊
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany