文件
CN2573001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 30" C-7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
品質等級
孔徑
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般說明
Device Configuration: Cartridge