主要文件
CN1H0S402
Millipore
Polygard® CN筒式滤芯
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
别名:
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
polypropylene
质量水平
孔径
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
柱代码
Code 0 (2-222; O-rings)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Device Configuration: Cartridge
法律信息
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany