文件
CFMQ18501
Milli-Q
光氧化UV灯
For use with Milli-Q® Plus (1989-1996) systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® Plus
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Replacement UV Lamp for photooxidation of organic compounds, used with Milli-Q® and Milli-Q® Plus (1989-1996) systems.
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany