文件
CDRCKT060
Milli-Q
反渗透滤芯
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 60 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
别名:
反渗透滤芯– 60 L/h
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
參數
60 L/hr flow rate
相容性
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反渗透(RO)滤芯可从饮用水中清除95%-99%的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子。
應用
RO水用于实验室,主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水,碱性试剂制备或作为超纯水净化系统的给水等应用。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany