主要文件
BX1715
Supelco
乙二醇丁醚
Practical, Technical
别名:
2-丁氧基乙醇, 丁基溶纤剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-905-0
化驗:
≥95% (GC)
bp:
169-172.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
蒸汽密度
4.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
473 °F
expl. lim.
10.6 %
顏色
APHA: ≤40
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
pH值
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 67 °C
溶解度
900 g/L (completely miscible)
密度
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup