文件
BM-100
Millipore
Auto2D® 2-D电泳装置
automates 2D gel electrophoresis
别名:
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, SDS-PAGE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NC.01
產品線
Auto2D®
技術
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
儲存溫度
room temp
一般說明
Auto2D®双向电泳装置可自动进行双向凝胶电泳。应用的样品被动地进入单向凝胶,通过它们的等电点分离蛋白质。平衡后,将第一维凝胶置于水平SDS-PAGE凝胶上,通过分子量分解蛋白质。
双向凝胶电泳通常被认为难以执行且耗时,需要高级用户培训,同时再现性低,操作人员之间的可变性高。
應用
  • 蛋白质组差异分析
  • 翻译后修饰
  • 蛋白质亚型
  • 蛋白质印迹
特點和優勢
Auto2D®双向电泳装置对用户友好,可在1-2小时内进行双向电泳,以获得更快、更可重现的结果。
  • 完全自动化,消除繁琐的处理步骤
  • 1-2小时快速得出结果
  • 高重现性
  • 易于使用,无需高级培训
  • 较低的操作员间可变性
儲存和穩定性
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
法律資訊
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Auto2D®双向电泳仪全面自动化,将复杂的的双向电泳转变为一种快速、简单和可重现的技术。Auto2D®可在不到2小时内,高重现性定位复杂蛋白。
实验方案
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
PAGE简介了解基于分子大小利用聚丙烯酰胺凝胶分离蛋白质的SDS-PAGE背景和试验方案。
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
相关内容
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.