文件
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
别名:
Karl Fischer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
品質等級
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 55.6 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
應用
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
分析報告
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.1 °F
閃點(°C)
55.6 °C