文件
AX1440
Supelco
3-甲基-1-丁醇
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Isoamyl alcohol, 异戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-633-5
蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98.5% (corrected for water content, GC)
形狀
liquid
自燃溫度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
技術
mass spectrometry (MS): suitable
雜質
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.003%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 43.5 °C
溶解度
25 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Acids and esters (as amyl acetate)0.2% maxAssay (GC, corrected for water content)98.5% minCarbonyl compounds (as HCHO)0.1% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.003% maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
110.3 °F - closed cup
閃點(°C)
43.5 °C - closed cup