物料
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
描述
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
直径
10 mm
过滤器直径
10 mm
厚度
1.2 mm
孔径
2.0 μm pore size
90 % porosity
运输
ambient
应用
- 0.9 至 8.0 ?m 过滤器前的预过滤
- 定性分析
- 水溶液澄清