文件
AG502-M
Sigma-Aldrich
人IgG1k
别名:
Human IgG1 Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
100
300
抗體表格
purified immunoglobulin
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL (radial immunodiffusion)
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
产品来源:人骨髓瘤血清或尿液。
外觀
形式:纯化
纯化肽。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样在 2-8°C 下可保存6个月。随时间出现少量沉淀是正常现象,应离心除去。
处理:
该产品已经过检验,发现对HBsAG以及HIV和C型肝炎抗体呈阴性。在处理潜在感染性体液时应采取安全预防措施。
分析報告
通过IEP与抗全血清、抗人IgG进行单弧法。通过RID测定对抗IgG 2、3、4无反应性。
纯化:
通过离子交换色谱,凝胶过滤和蛋白A色谱视情况进行纯化。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1