主要文件
AG270
Sigma-Aldrich
神经聚糖,鸡
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
chicken
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
100 μg/mL
技术
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
chicken ... NCAN(395493)
一般描述
产品来源:鸡脑。
神经蛋白聚糖,鸡。
应用
在以下条件下抑制细胞间粘附、细胞-ECM粘附或细胞迁移:
0.1-30 微克/ mL。
ELISA试验:0.05-5微克/mL
最佳工作浓度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
外形
PBS中纯化的神经蛋白聚糖。不含防腐剂。
储存及稳定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。应避免反复冻/融循环。
分析说明
来自鸡脑的硫酸软骨素蛋白聚糖的混合物(Chemicon CC117)通过此类分子的独特密度和大小进行纯化。 使用固定的单克隆抗体从该混合物中纯化神经蛋白聚糖。 所得神经蛋白聚糖是纯的,并附有硫酸软骨素。 用软骨素酶去除硫酸软骨素,导致核心蛋白主要是全长250 kD形式和一些较小的神经蛋白聚糖片段。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
H Ernst et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 12), 3807-3816 (1995-12-01)
Chondroitin sulfate proteoglycans inhibit the adhesion of cells to extracellular matrix proteins that otherwise permit adhesion. Although proteoglycans are widely assumed to act by masking the other protein in a mixed substrate, recent studies suggest that proteoglycans inhibit adhesion through
The interaction of the retina cell surface N-acetylgalactosaminylphosphotransferase with an endogenous proteoglycan ligand results in inhibition of cadherin-mediated adhesion.
Balsamo, J, et al.
The Journal of cell biology, 129, 1391-1401 (1995)
E U Sumer et al.
Osteoarthritis and cartilage, 15(2), 212-221 (2006-09-26)
Aggrecan is the major proteoglycan in articular cartilage and is known to be degraded by various proteases, including matrix metalloproteinases (MMPs). The present study was undertaken to develop immunoassays detecting aggrecan and its fragments generated by MMP and non-MMP-mediated proteolysis.