文件
ABE799
Sigma-Aldrich
抗-SIK1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Serine/threonine-protein kinase SIK1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SIK1(150094)
一般說明
盐诱导激酶1(SIK1),也称SNF1LK 或MSK,在组蛋白修饰和G2/M细胞周期调节中起一定作用。它是一种783个氨基酸的蛋白,含有一个UBA结构域,属于Ser/Thr 蛋白激酶家族(AMPK 亚家族)。SIK1 位于细胞核和细胞质,它是II 类HDAC激酶,以镁为辅因子催化靶蛋白的ATP依赖性磷酸化。它被认为对于骨骼肌生长的早期阶段和心肌细胞的分化很重要。
免疫原
对应于人SIK1中心区域的KLH偶联的合成肽。
表位:中心区域
應用
抗-SIK1 抗体检测SIK1的水平,&已有相关文献发表& 经验证可用于SIK1。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在人小肠组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 μg/mL的该抗体在人小肠组织裂解液中检测到SIK1。
標靶描述
观测值〜82 kDa。 在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2