Key Documents
ABE2603
Sigma-Aldrich
抗-MCM9 抗体
serum, from rabbit
别名:
DNA helicase MCM9, hMCM9, Mini-chromosome maintenance deficient domain-containing protein 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, Xenopus
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MCM9(254394)
一般說明
DNA解旋酶MCM9 (EC 3.6.4.12;UniProt Q9NXL9;也称为hMCM9、含微小染色体维持缺陷结构域蛋白1)由人的MCM9(也称为C6orf61、MCMDC1、ODG4)基因(基因ID 254394)编码。哺乳动物微小染色体维持(MCM)蛋白同源物MCM8和MCM9在DNA复制延伸(DNA replication elongation)以及复制前复合物(pre-RC)的形成中起重要作用。研究发现MCM9与 MCM8相互作用,这种相互作用对MCM9 的细胞稳定性至关重要。同源重组(HR)介导的双链断裂修复需要RMCM8-MCM9 复合物。此外,MRN(MRE11-RAD50-NBS1)复合物向DSB位点的募集也需要MCM8和MCM9的ATP酶基序(a.a. 523-530)。在接触链间交联剂(ICL)(如顺铂)后,由于HR效率下降,纯合子缺失的癌症细胞的细胞存活率大幅下降,
特異性
该兔多克隆抗体可检测U2OS和野生型中DNA损伤诱导的MCM9 核聚集点(nuclear foci )形成,但是在Mcm9敲除MEF中没有检测到(Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。C末端表位区存在于所有四种人MCM9剪接亚型中,以及UniProt报告的前两种小鼠MCM9亚型(Q9NXL9 和 Q2KHI9)。
免疫原
表位:C端
重组人MCM9 C末端片段。
應用
抗-MCM9(货号ABE2603)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向DNA解旋酶MCM9 ,并已在染色质免疫沉淀(ChIP)、免疫细胞化学、免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了测试。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:一个代表性批次在I-scel 转染后,在HeLa DR13-9细胞中检测到时间依赖性MCM9 募集,以RAD51依赖性形式进入整合性I-scel 裂解位点(Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:在复制依赖性修复的诱导之后,一个代表性批次在非洲爪蟾卵提取物中检测到时间依赖性MCM9 募集,进入pICL质粒的链间交联(ICL)位点(Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。
免疫细胞化学分析:通过顺铂处理后,0.5% Triton X-100透化、4%多聚甲醛固定的人 U2OS和小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)的荧光免疫细胞化学染色,一个代表性批次检测到与RPA免疫反应性共定位的、DNA损伤诱导的MCM9 核聚集点的形成。在Mcm9敲除MEF中没有检测到靶标染色(Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次对来自U2OS 和 HEK293T细胞的与MCM9复合的MRN(MRE11-RAD50-NBS1)进行了免疫共沉淀(Lee, K.Y., et al. (2015).Nat. Commun.6:7744)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次对来自U2OS 和 HEK293T核提取物的MCM8 和 RAD51以及MCM9进行了免疫共沉淀(Lee, K.Y., et al. (2015).该抗血清也使非洲爪蟾卵提取物中的MCM9免疫衰竭( immunodepleted)(Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在前列腺癌细胞和CI-H1299中检测到MCM9 下调,但是在NCI-H2291和非小细胞肺癌(NSCLC)细胞中没有检测到(图1、2、 S1Lee, K.Y., et al. (2015).Nat. Commun.6:7744)。
蛋白印迹分析:代表性批次在U2OS细胞中检测到MCM9。以靶向MCM8或MCM9 的shRNA 转染细胞会导致细胞MCM9水平下调(Lee, K.Y., et al. (2015).Nat. Commun.6:7744; Park, J., et al. (2013).Mol. Cell. Biol. 33(8):1632-1644)。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对HEK293细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg HEK293细胞裂解物中检测到MCM9。
標靶描述
观测值〜130 kDa。计算分子量:127.3/72.74/43.98/84.44 kDa(人亚型1/2/3/4),125.8/142.4 kDa(小鼠亚型1/2), 126.6 kDa(非洲爪蟾)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Ananya Acharya et al.
Nature communications, 15(1), 3584-3584 (2024-04-28)
HROB promotes the MCM8-9 helicase in DNA damage response. To understand how HROB activates MCM8-9, we defined their interaction interface. We showed that HROB makes important yet transient contacts with both MCM8 and MCM9, and binds the MCM8-9 heterodimer with
Jen-Wei Huang et al.
Nature communications, 11(1), 2948-2948 (2020-06-13)
Homologous recombination (HR) mediates the error-free repair of DNA double-strand breaks to maintain genomic stability. Here we characterize C17orf53/MCM8IP, an OB-fold containing protein that binds ssDNA, as a DNA repair factor involved in HR. MCM8IP-deficient cells exhibit HR defects, especially