主要文件
AB9738
Sigma-Aldrich
抗-14-3-3 γ抗体
serum, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, sheep, chicken, mouse, bovine
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... YWHAG(7532)
一般說明
哺乳动物表达七个不同的14-3-3 亚型(γ、ε、β、ζ、σ、θ、τ),它们形成了多种同源和异源二聚体,从而使14-3-3成为关键的多功能调节分子。 14-3-3 亚型与多种神经疾病有关:如亚型γ、ε和β在Creutzfeldt-Jakob患者的脑脊髓液中表达,但是在其它神经疾病(如阿尔茨海默病)患者中没有表达。
14-3-3 γ抗体是针对14-3-3亚型而生成的一组抗体之一,研究表明它们有潜力成为基于ELISA的诊断工具。这些抗体让研究人员可以研究该蛋白在关键细胞过程和神经疾病(如Creutzfeldt-Jakob 、阿尔茨海默病和帕金森病)中的作用。
特異性
4-3-3 γ。该抗体通过蛋白质印迹法识别~30 kDa 的蛋白质。
免疫原
来自山羊14-3-3 γ的N末端区的合成肽。
應用
抗-14-3-3 γ抗体可检测14-3-3的水平 &已有相关文献发表& 经过验证可用于ELISA、WBγ IH。
蛋白质印迹:使用ECL为1:6,000-1:12,000
免疫组化:1:400-1:800稀释液用于小鼠脑组织,脑组织在免疫标记以前小鼠脑组织在121°C下水化高压蒸汽灭菌( hydrated autoclaving )处理15分钟。内源性过氧化物酶用过氧化氢甲醇溶液封闭,并以正常山羊血清的1:20稀释液进行非特异性标记5分钟。
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany